Learn More
Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser
Combines unique functionality, user-friendliness and performance. Fisherbrand™ Ultimus Bottle Top Dispenser offers dilution, rinising, dual liquid handling and re-circulation in a single unit.
354.04€ - 631.76€
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador
Certificaciones/conformidad Normas ISO 8655
Material Vidrio de borosilicato
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Modelo Volumen (métrico) Exactitud Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Volumen (métrico) Exactitud Incrementos Precio Cantidad y disponibilidad  
15558901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
ULT-10 De 1 a 10 ml 0,6 % (+/-0,060) 0,2 ml
458.98€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15568901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
ULT-100 De 10 a 100 ml 0,6 % (+/-0,600) 2,0 mL
631.76€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15578901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
ULT-2.5 De 0,25 a 2,5 ml 0,6 % (+/-0,015) 0,05 mL
354.04€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15588901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
ULT-30 De 2,5 a 30 ml 0,6 % (+/-0,180) 0,5 ml
471.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15598901
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
ULT-5 0,5 A 5 mL 0,6 % (+/-0,030) 0,1 ml
354.04€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15508911
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
ULT-60 De 5 a 60 ml 0,6 % (+/-0,0360) 1,0 mL
471.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With dual inlet technology
  • Adjustable delivery nozzle to facilitate dispensing ease in all laboratory conditions
  • Specially designed volume adjustment knob, 180° rotation for easy and effortless volume setting
  • Specially designed adaptor allows 360° rotation providing full flexibility
  • PTFE piston with ETP O-ring ensures high chemical compatibility and wiper smooth, effortless piston movement
  • Adaptors to fit most of the laboratory reagent bottles
  • Colied extension tube for refilling
  • Calibration tool provided for convenient and quick in-lab user re-calibration
Specifications:
  • Piston: PTFE and ETP
  • Valve housing: PFA
  • Re-Circulation valve housing: PFA
  • Valve assembly: Borosilicate glass ball and seat
  • Discharge assembly: PTFE
  • Delivery and Inlet tube: FEP
  • Compatibility: With all reagents except HF
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador
Normas ISO 8655
Vidrio de borosilicato