Learn More
DuPont™ Bata Tychem 2000 C
Click to view available options
Tamaño:
De L a XXL
De S a M
Descripción
- Hasta las espinillas
- Protección delantera con cierre trasero cruzado
- Cierre del cuello de velcro y tiras de ajuste a la cintura
- Costuras cosidas y rematadas
- Amarillo
- El revestimiento de barrera polimérica ofrece una barrera de protección contra la permeación de una gran variedad de productos químicos inorgánicos y sustancias biológicas peligrosas.
Especificaciones
Tamaño | De L a XXL |
Sexo | Unisex |
N.º de bolsillos | None |
Modelo | Longitud de la espinilla, Cierre trasero cruzado con lazos |
Tipo de producto | Bata |
Material | Sustrato Tyvek con revestimiento polimérico |
Color | Amarillo |
Tipo de tapón | Wrap-around Waist Ties |
Desechables | Single-use |
Esterilidad | Non-sterile |