Learn More
DuPont™ Bata de laboratorio Tyvek™ modelo PL30NP
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. Las batas de laboratorio con cuello DuPont™ Tyvek™ PL30 están compuestas de polietileno de alta densidad de centrifugación rápida, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
64.75€ - 303.00€
Especificaciones
Tipo | Bata de laboratorio |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Corchetes |
Estilo de manguito | Elástico |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11733123
|
DuPont™
D13495953 |
2XL |
303.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12302269
|
DuPont™
D13398975 |
XL |
64.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11713123
|
DuPont™
D13398975 |
XL |
303.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12392259
|
DuPont™
D13398884 |
Grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Sin sílice añadido
- Con 5 cierres a presión y tres bolsillos
- Puños elásticos (no tunelados)
- Costuras internas
- Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- Excelente barrera frente a partículas finas (hasta 1 micra de tamaño), nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Entre las aplicaciones se incluyen la manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general
Especificaciones
Bata de laboratorio | |
Blanco | |
Elástico | |
Below Hip-length | |
Cosido (interno) |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Corchetes | |
Chemicals | |
None | |
EN 1149-5 |