Learn More
Fisherbrand™ Sondas para termómetro digital tipo K
Para su uso con todos los termómetros digitales de tipo K Fisher Scientific, incluidos 15-077-10, -11, -14, -26 y 15-078-2, -3A, -3B y -39.
26.70€ - 152.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Termómetro digital |
Código de producto | Marca | Longitud del cable (imperial) | Longitud del cable (métrico) | Intervalo de temperatura (métrico) | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del cable (imperial) | Longitud del cable (métrico) | Intervalo de temperatura (métrico) | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11769775
|
Fisherbrand™
|
4 pies | 1219 mm | De -40 °C a +250 °C | Con reborde tipo K |
26.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11759775
|
Fisherbrand™
|
40 pulg | 102 cm | De -50 °C a +700 °C | Sonda de superficie tipo K |
56.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11749775
|
Fisherbrand™
|
40 pulg | 1016 mm | De -50 °C a +700 °C | Tipo K de triple función |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
Las sondas para termómetro digital tipo K Fisher Scientific se utilizan con todos los termómetros digitales de tipo K Fisher Scientific, incluidos 15-077-10, -11, -14, -26 y 15-078-2, -3A, -3B y -39.
Sonda con reborde de tipo K
- Sonda de respuesta rápida con reborde de termopar de tipo K de 1.6 mm de diámetro (0.06 pulg) para su uso con todos los termómetros de tipo K en líquidos, semisólidos y aire y otros gases
- Cable con recubrimiento de resina de PTFE de 1.2 m (4 ft)
- La escala de temperatura de la sonda es de – 40 ° a + 250 °C de manera continua y hasta 300 °C en cortos periodos
- Para mediciones de temperatura de – 50 ° a + 700 °C (de – 45 a + 1300 °F)
- Ideal para el laboratorio, la planta y sobre el terreno: en cualquier lugar donde se monitoricen de manera rutinaria líquidos, aire/gases y semisólidos
- La sonda de acero inoxidable de alta resistencia con asa tiene un diámetro de 3 mm (0.12 ') y una longitud de 248 mm (9.75 pulg)
- Con cable de 102 cm de longitud (40 pulg)
Sonda de superficie
- Termopar tipo K de acero inoxidable (NiCr-NiAl)
- Carga con resorte
- Respuesta rápida con constante de tiempo de un segundo
- Conector con llave universal y asa no conductora del calor
- Longitud de sonda (incluida el asa) × diámetro: — 140 mm × 3 mm (9 × 0.12 pulg)
- Longitud del cable: 91 cm (36 pulg); la escala de temperatura es de - 73 ° a + 760 °C (de - 163.4 ° a + 1400 °F)
Spécification
Acero inoxidable | |
Termómetro digital |
Para mejorar el rendimiento, las sondas deben calibrarse como un sistema con el medidor.