Learn More
JG Finneran Associates™ Vial de muestras con cierre a presión de vidrio de borosilicato tipo I
Utilice estos viales para una variedad de aplicaciones. Los viales de muestra Snap Seal de vidrio borosilicatado tipo I JG Finneran™ están diseñados con más vidrio en el área del cuello minimiza la rotura durante la retirada de tapones.
Marca: JG Finneran Associates™ 31811M-1232A
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- El vial Snap Seal™ se puede sellar de forma segura con el cierre Poly Crimp™ patentado, un cierre de rosca de aluminio o una gran variedad de diseños de Snap Top Cap™
- El vial incorpora el exclusivo diseño StepVial que centra de forma precisa un inserto de volumen limitado en el cuello del vial, lo que garantiza un uso fiable con muestreadores automáticos
- Elija entre vidrio borosilicatado tipo I transparente o ámbar
- Disponible con puntos de marcado graduados que proporcionan la capacidad de llenar un vial de muestra hasta el nivel deseado y facilitan la visualización de volúmenes de muestra
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio borosilicatado (tipo 1) | |
El vial incorpora el exclusivo diseño StepVial que centra de forma precisa un inserto de volumen limitado en el cuello del vial, lo que garantiza un uso fiable con muestreadores automáticos | |
100 | |
100/paq. |
12 mm | |
2 mL | |
1000 Paq. | |
32 mm | |
Blanco |