Learn More
JG Finneran Associates™ Vial de muestras con tapón de rosca de boca ancha de vidrio de borosilicato tipo I
Utilice estos viales para una variedad de aplicaciones. Los viales de muestras con tapón de rosca de boca ancha de vidrio borosilicatado tipo I JG Finneran™ están diseñados para trabajar en Agilent y otros muestreadores automáticos.
Marca: JG Finneran Associates™ 32011L-1232A
Detalles adicionales : Peso : 0.25650kg
Descripción
- Una abertura de un 40 % más grande evita que se rompa la aguja debido al aumento del área objetivo
- El acabado de cuello permite el uso de cierres Poly Crimp™ patentados o cierres de aluminio estándar
- Elija entre vidrio borosilicatado tipo I transparente o ámbar
- El diseño de ID incorpora la función StepVial, que centra de forma precisa un inserto de volumen limitado en el cuello del vial
- Disponible con zonas de rotulación graduadas
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio borosilicatado (tipo 1) | |
Diseño para su uso en muestreadores automáticos de Hewlett-Packard y otras marcas | |
100 | |
100/paq. |
12 mm | |
2 mL | |
1000 Paq. | |
32 mm | |
11 mm |