Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PEGASUS-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
2464.50€ - 2862.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 616 mm |
Fondo interior (métrico) | 524 mm |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 616 × 596 × 1298 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 524 × 450 × 1072 mm |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Color | Configuración | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Configuración | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15964046
|
asecos™
3024200133740 |
Gris claro | 2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda, Cierre automático |
2660.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15924076
|
asecos™
3024200233740 |
Amarillo | 2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda, Cierre automático |
2660.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15516865
|
asecos™
3024200133735 |
Gris claro | 2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda, Cierre automático |
2464.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15974066
|
asecos™
3024200233735 |
Amarillo | 2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda, Cierre automático |
2464.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15934106
|
asecos™
3024300134413 |
Gris claro | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras a la derecha, Cierre automático |
2464.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15994136
|
asecos™
3024300234413 |
Amarillo | 2 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras a la derecha, Cierre automático |
2464.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15974046
|
asecos™
3024200133741 |
Gris claro | 3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda, Cierre automático |
2862.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15934076
|
asecos™
3024200233741 |
Amarillo | 3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda, Cierre automático |
2862.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15924046
|
asecos™
3024200133736 |
Gris claro | 3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda, Cierre automático |
2506.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15984066
|
asecos™
3024200233736 |
Amarillo | 3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda, Cierre automático |
2506.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15944106
|
asecos™
3024300134414 |
Gris claro | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras a la derecha, Cierre automático |
2506.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15904146
|
asecos™
3024300234414 |
Amarillo | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Con aletas, Con bisagras a la derecha, Cierre automático |
2506.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Cómodo y seguro: Puerta con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- Siempre cerrado: El cierre de puerta automático de serie (TSA) libera la puerta bloqueada tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 2 x bandeja, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x bandeja perforada, capacidad de carga: 75 kg, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención, volumen: 22 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
524 mm | |
524 × 450 × 1072 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
1298 mm | |
1 | |
596 mm |
616 mm | |
616 × 596 × 1298 mm | |
Acero | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1072 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
450 mm |