Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Marca: asecos™ 3034800233849
Detalles adicionales : Peso : 473.83920kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Fácil de usar y seguro (modelo WDAS): sistema anticaídas de puertas abiertas, retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1742 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
450 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1196 mm | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Izquierda: 524 x 450 x 1742 mm, parte derecha: 524 × 450 × 1742 mm | |
Estante de bandeja | |
1968 mm | |
S90.196.120.MV.WDAS | |
2 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP), pared divisoria vertical | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
524 mm | |
Acero | |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP), pared divisoria vertical | |
514,50 kg | |
Amarillo | |
616 mm | |
Con aletas | |
3 | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |