Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
2388.18€ - 3222.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 616 mm |
Fondo interior (métrico) | 524 mm |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Altura exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15903856
|
asecos™
3023900133740 |
1298 mm | 2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3052.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15953846
|
asecos™
3023900133735 |
1298 mm | 2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
2416.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15913856
|
asecos™
3023900133741 |
1298 mm | 3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
2803.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15973876
|
asecos™
3023900233741 |
1298 mm | 3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
2803.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15963846
|
asecos™
3023900133736 |
1298 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
2453.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15933876
|
asecos™
3023900233736 |
1298 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
2453.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15943216
|
asecos™
3022800233659 |
1968 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
2388.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15933186
|
asecos™
3022800133663 |
1968 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (320 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
2589.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15983216
|
asecos™
3022800233663 |
1968 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (320 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
2589.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15943186
|
asecos™
3022800133681 |
1968 mm | 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
2835.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15963186
|
asecos™
3022800133683 |
1968 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3222.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15903226
|
asecos™
3022800233683 |
1968 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3222.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Cómodo y seguro para el usuario (serie WDAS): Sistema de bloqueo de puerta, permite el almacenamiento o la extracción de los envases de forma cómoda y segura
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 6 x cajón extraíble, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 5 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención solamente en combinación con/bajo cajones, volumen: 11 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
524 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1 | |
596 mm |
616 mm | |
Acero | |
Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda | |
6 cajones, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Liso con revestimiento en polvo | |
450 mm |