Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad Q-PEGASUS-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
3497.47€ - 5215.20€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 615 mm |
---|---|
Fondo interior (métrico) | 522 mm |
Altura de la abertura (métrico) | 90 mm |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Configuración | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15960716
|
asecos™
3000204033635 |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Puertas en amarillo de advertencia |
3662.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15981176
|
asecos™
3004204133622 |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior de 22 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | puertas de color gris claro |
3497.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15980746
|
asecos™
3000204133635 |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior de 33 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | puertas de color gris claro |
3662.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15990716
|
asecos™
3000204033640 |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (135 mm de altura), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Puertas en amarillo de advertencia |
3884.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15921186
|
asecos™
3004204133627 |
4 cajón de 19 litros (lámina de acero con revestimiento de polvo) | puertas de color gris claro |
4298.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15981156
|
asecos™
3004204033627 |
4 cajón de 19 litros (lámina de acero con revestimiento de polvo) | Puertas en amarillo de advertencia |
4298.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15970756
|
asecos™
3000204133647 |
4 cajón de 29 litros (lámina de acero con revestimiento de polvo) | puertas de color gris claro |
4611.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15940726
|
asecos™
3000204033647 |
4 cajón de 29 litros (acero laminado con revestimiento en polvo) | Puertas en amarillo de advertencia |
4611.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15941186
|
asecos™
3004204133629 |
6 cajón de 19 litros (lámina de acero con revestimiento de polvo) | puertas de color gris claro |
4902.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15960726
|
asecos™
3000204033649 |
6 cajón de 29 litros (lámina de acero con revestimiento de polvo) | Puertas en amarillo de advertencia |
5215.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Fácil manipulación: Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
- Cómodo y seguro: Puertas con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- Siempre cerrado: El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones bloqueadas tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Transporte sencillo: Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada. Indicador del flujo de aire de la ventilación
equipamiento interior con
- 4 x cajón extraíble, capacidad de carga: 60 kg, volumen: 29 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Garantía
10 años
Especificaciones
615 mm | |
90 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
1953 mm | |
2 |
522 mm | |
Acero | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1647 mm | |
Con textura revestida en polvo |