Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon LFL
Fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, is nontoxic, and transparent. Tygon™ S3™ E-LFL 3-Stop Pump Tubing has the longest flexible life of all Tygon™ clear tubing.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 070602-14-ND
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- La mayor vida flexible de cualquier tubo Tygon™ transparente, reduce el tiempo de inactividad debido a un fallo de la bomba
- Amplia resistencia química
- Excelente para aplicaciones de laboratorio. Se puede esterilizar en autoclave.
- Adecuado para aplicaciones de alta pureza
- Espalación de partículas extremadamente baja
- Fiable para aplicaciones de fluidos sensibles
- Cumple con los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 y FDA
- No contiene BPA ni ftalato
Especificaciones
Pump Tubing | |
Verde/verde | |
0.07 in. | |
Tygon LFL | |
0.03 in. | |
12/paq. | |
56 (Shore A) |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, NSF-51, Criterios de la FDA | |
Autoclavable | |
1,85 mm | |
3,57 mm | |
0,85 mm | |
Transparente | |
Very Flexible |