Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon™ 3350
Use this tubing for biopharmaceutical applications. Versilic™ Silicone Tubing is biologically inert and does not inhibit cell culture. Stays flexible down to -50°C and maintains its chemical, mechanical and electrical performance up to +200°C.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 760220
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15321131
  • 103.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Silicona curada al peróxido
  • Neutralidad biológica
  • Marcado FDA/BfR, CE
  • Farmacopeas estadounidense y europea
  • Resistencia a la temperatura: - 50 °C /+ 200 °C
  • Dureza: 60 shore
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
0.12 in.
Versilic
164 ft.
0.05 in.
-50 °C
de 200 °C
Farmacopea de la UE, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993
3 mm
5,5 mm
50 m
1,25 mm
60 (Shore A)