Learn More
Grant Instruments™ TXF200 R Series Refrigerated Circluating Bath
Provides outstanding performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control in the range of -47 to 100°C
Marca: Grant Instruments™ TXF200-R4R
Descripción
Proporciona un rendimiento excepcional para aplicaciones rutinarias y sofisticadas que requieren un control preciso de la temperatura en el intervalo de -47 a 100 °C
- Opciones 20 l (R4) or 12 l (R5) Intervalo de temperatura: De - 47 a 100°C
- Estabilidad: ± 0,1 C.
- Pantalla grande y brillante a todo color
- Pantalla de inicio con iconos a través de un dial y dos botones de función
- Drenaje delantero con válvula sin derrames
- 3 programas predefinidos
- Detección de bajo nivel de líquido
- Calibración de usuario de 5 puntos
- Dial de temperatura ajustable por el usuario
- Segura: termostato de protección frente a congelación del agua e interruptor de alta presión de 27 bar
Especificaciones
20 L | |
De -30 °C a +100 °C | |
530 mbar | |
±0.1°C | |
40,6 kg | |
120/230 V |
22 | |
Acero inoxidable | |
TXF200-R4 | |
85/140 mm (líquido mín./máx.) | |
120/230 V 60/50 Hz 780/850 W | |
50/60 Hz |