Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores TX-400
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Marca: Thermo Scientific™ 75003704
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml.- Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biofrascos de polipropileno de 400 ml)
- Adaptador, diámetro externo máximo × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con biofrascos de 400 ml)
Especificaciones
17 mm | |
105 mm | |
Matraz de fondo redondo de 15 ml | |
4 |