Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores TX-400
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Marca: Thermo Scientific™ 75003682
Detalles adicionales : Peso : 0.70380kg
Descripción
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-400 con cestillos redondos en el rotor TX-400.
Características:
- Los adaptadores permiten que el rotor admita frascos de hasta 250 ml y tubos de hasta 100 ml
- Capacidad máxima del adaptador: 4 × 250 ml (4 × 400 ml con biofrascos de polipropileno de 400 ml)
- Adaptador, diámetro externo máximo × L: 62 × 125 mm (80 × 125 mm con biofrascos de 400 ml)
Especificaciones
Adaptador de rotor | |
15 ml | |
121 mm | |
15 ml |
Cónicos | |
16,5 mm | |
15 ml cónico | |
4 |