Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de tubos para rotores TX-200
Utilice los adaptadores de tubos de rotor Thermo Scientific™ TX-200 con cestillos redondos en el rotor TX-200.
Marca: Thermo Scientific™ 75003802
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Utilice los adaptadores de tubos de rotor Thermo Scientific™ TX-200 con cestillos redondos en el rotor TX-200.
Los adaptadores contienen una gran variedad de tubos, incluidos tubos de fondo redondo, cónicos, de orina, de extracción de sangre y microtubos.- Capacidad máxima del tubo: 4 × 100 ml
- Diámetro externo máximo × L: 48 × 122mm
Especificaciones
35 mm | |
126 mm | |
Tubo de fondo redondo DIN de 50 ml |