Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante TX-1000 de 4 x 1000 ml
Procese 4 l con un tamaño de centrífuga de uso general de 3 l convencional con el rotor TX-1000.
2130.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F |
---|---|
Tipo | Rotor con cestillo basculante |
Certificaciones/conformidad | Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido) |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15133169
|
Thermo Scientific™
75003017 |
Cuerpo del rotor de cestillos basculantes TX-1000 |
2130.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15163169
|
Thermo Scientific™
75003001 |
Cestillos para rotor TX-1000 (juego de 4) |
2130.00€
paquete de 4 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Procese 4 l con un tamaño de centrífuga de uso general de 3 l convencional con el rotor Thermo Scientific™ TX-1000. La capacidad de procesamiento superior con menos ciclos permite ahorrar tiempo y reducir el consumo de energía y el desgaste. El rotor incluye el acabado Thermo Scientific™ Slide Coat™ , un revestimiento resistente a la corrosión y lubricante avanzado. El diseño del cestillo de gran tamaño de doble uso es compatible con adaptadores para tubos o microplacas.
Ahorre tiempo, ya que no es necesario intercambiar los cestillos. Ahorre espacio, dado que no es necesario almacenar cestillos adicionales. Además, ahorre dinero, ya que no necesita adquirir cestillos adicionales.
Entre otras características clave incluye:
- Centrifugación de hasta 40 tubos cónicos de 50 ml, 196 tubos de recogida de muestras de sangre o 24 microplacas.
- Capacidad superior para procesar más tubos en menos ciclos, lo que permite ahorrar tiempo y energía, y reduce el desgaste.
- El acabado Slide Coat ofrece un revestimiento resistente a la corrosión y lubricante avanzado.
- Cestillo de gran tamaño de doble uso compatible con adaptadores para tubos o microplacas.
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular.
Información para pedidos:
Los cestillos, las tapas y los soportes para microplacas se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75-003-607) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para las tapas (juego de 4), indique 75-003-610. Hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Garantía:
Cinco años para piezas y mano de obra.
Especificaciones
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y SL 40/40F | |
Rotor con cestillo basculante | |
Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido) |