Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante clínico TX-100
Procese de forma eficaz hasta 16 tubos de recogida de sangre de hasta 16 x 5/7 ml por ciclo.
Marca: Thermo Scientific™ 75005705
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Procese de forma eficaz de hasta 16 x 5/7 ml de tubos de recogida de sangre por ciclo con™100 el rotor clínico Thermo Scientific TX- Swinging Bucket.
Información para pedidos:
Incluye soportes no herméticos. Los adaptadores se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Especificaciones
Rotor basculante clínico TX-100 | |
16 x 15 mL | |
4.500 rpm | |
4258 | |
17 mm | |
90° |
Rotor con cestillo basculante | |
3.260 x g | |
144 mm | |
121 mm | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8 |