Learn More
Cole-Parmer™ Pinzas universales de dos dientes
Sujete de forma segura buretas, termómetros, vasos de precipitados y cuellos de matraces con estas pinzas de extensión. Las pinzas de extensión de dos dientes estándar son ideales para sujetar objetos con lados rectos. Las pinzas dobles ajustables se ofrecen en acero inoxidable o zinc niquelado.
47.85€ - 50.50€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo | Pinzas de uso general |
Material | Zinc niquelado |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para sujetar aparatos con forma recta como cuellos de buretas, termómetros, vasos de precipitados y matraces cuellos de matraz |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11735419
|
Cole-Parmer™
08021-44 |
92 mm |
50.50€
cada uno Disponible descuento por volumen |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11745419
|
Cole-Parmer™
08021-48 |
95 mm |
50.50€
cada uno Disponible descuento por volumen |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11939718
|
Cole-Parmer™
08021-46 |
75 mm |
47.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Seleccione el estilo de ajuste único en el que un diente o «dedo» se ajusta mediante una tuerca de mariposa, mientras el otro diente permanece inmóvil o, si desea una abrazadera más versátil, seleccione el estilo de ajuste doble.“”- Ambos dientes se pueden ajustar fácilmente a lo largo de un amplio intervalo
- Disponibles en tamaños mediano y grande
- Se suministran con manguitos de vinilo antideslizante o cubiertas de fibra de vidrio para temperaturas superiores a 100 °C
- Se debe adquirir un soporte adicional con el fin de acoplar las pinzas a bastidores de laboratorio, soportes u otros aparatos
Especificaciones
1 unidad | |
Pinzas de uso general | |
Zinc niquelado | |
Ideal para sujetar aparatos con forma recta como cuellos de buretas, termómetros, vasos de precipitados y matraces cuellos de matraz |