Learn More
Köttermann Armario mural de dos puertas
Este armario mural de dos puertas dispone de dos puertas con bisagras o deslizantes para proteger los equipos y utensilios almacenados.
1043.33€ - 1993.07€
Especificaciones
Ajustables | No |
---|---|
Tipo de cabina | Almacenamiento alto |
Acabado | Con revestimiento de epoxi |
N.º de puertas | 2 |
N.º de cajones | Ninguno |
Código de producto | Marca | Tipo de puerta | N.º de estantes | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de puerta | N.º de estantes | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17362089
|
Köttermann
301-00066 |
Corredera | 4 | 350 x 900 x 1920 mm |
1438.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17342079
|
Köttermann
301-00002 |
Corredera | 4 | 350 x 1200 x 1920 mm |
1681.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17382089
|
Köttermann
301-00075 |
Con bisagras | 4 | 366 x 900 x 1920 mm |
1043.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17392089
|
Köttermann
301-00077 |
Corredera | 4 | 500 x 900 x 1920 mm |
1698.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17362079
|
Köttermann
301-00017 |
Corredera | 4 | 500 x 1200 x 1920 mm |
1831.31€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17312099
|
Köttermann
301-00086 |
Con bisagras | 4 | 516 x 900 x 1920 mm |
1288.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17322099
|
Köttermann
301-00099 |
Con bisagras | Ninguno | 770 x 1100 x 2250 mm |
1993.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
- Dos puertas protegen los elementos almacenados
- Opciones de puertas deslizantes y con bisagras disponibles
Especificaciones
No | |
Con revestimiento de epoxi | |
Ninguno | |
No | |
Acero |
Almacenamiento alto | |
2 | |
Ninguno | |
Blanco |