Learn More
Tween™ 80, Fisher BioReagents
Catalog Number 10592955
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de HDPE
Detergente no iónico para extracción selectiva de proteínas
Este detergente no iónico se utiliza en el aislamiento de proteínas de membrana solubles en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tween™ 80
Color Ámbar
CAS 9005-65-6
Forma física Líquido
Densidad 1.080g/cm³
Fórmula molecular (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Número MDL MFCD00082107
pH 6
Cantidad 500 mL
Índice Merck 15, 7703
Sinónimo Polysorbate 80, Polyoxyethylene-20-sorbitan Monooleate
Clave InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nombre IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Valor hidroxilo 65 to 80
Peso molecular (g/mol) 604.82
Identificación Pass Test
Residuos de ignición 0.25% max.
Envase Frasco de HDPE
Agua 3% max.