Learn More
Rogo Sampaic™ Tijeras anatómicas de alta resistencia de carburo de tungsteno
119.78€ - 146.28€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras anatómicas de alta resistencia |
---|---|
Longitud (métrico) | 140mm |
Material | Carburo de tungsteno |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11726145
|
Rogo Sampaic™
FMN021 |
Afilada/afilada |
143.10€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11736145
|
Rogo Sampaic™
FMN031 |
Redondo-redondo |
146.28€
cada uno |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
11716145
|
Rogo Sampaic™
FMN022 |
Afilado/redondo |
119.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Tijeras anatómicas de alta resistencia | |
140mm | |
Carburo de tungsteno |