Learn More
SPEX Certiprep™ Soporte para tubos
Bloque de espuma grueso y resistente con capacidad para 6 tubos estándar de 50 ml en el homogeneizador MiniG de SPEX SamplePrep.
Marca: SPEX Certiprep™ 1686-SSP
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Bloque de espuma resistente para sujetar los tubos de muestra de forma segura en una abrazadera ajustable 1690 para el MiniG 1600.
- Procese hasta 6 muestras a la vez.
Especificaciones
50 ml | |
6 tubos | |
6 paq. |
Abrazadera ajustable 1690 para 1600 MiniG | |
Bloque de espuma |