Learn More
Nabertherm™ Horno tubular compacto con controlador B510
Utilice estos hornos tubulares compactos para una variedad de aplicaciones universales.El horno tubular con controladores B510 Nabertherm™ está equipado con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530 y dos conectores de fibra para una relación precio-rendimiento inmejorable.
3980.00€ - 5010.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | B510 |
---|---|
Tipo | Horno tubular compacto |
Pantalla | Pantalla LC azul/blanca, plana |
Material | Acero inoxidable |
Altura (métrico) | 508 mm |
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17318079
|
Nabertherm™
R-152L2AN |
Hasta 1200 °C | 434 mm |
3980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17328079
|
Nabertherm™
R-152L3AN |
Hasta 1300 °C | 434 mm |
4260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17358079
|
Nabertherm™
R-252L2AN |
Hasta 1200 °C | 670 mm |
4520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17368079
|
Nabertherm™
R-252L3AN |
Hasta 1300 °C | 670 mm |
5010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Diseño estándar de zona única
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Controlador B510
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
- Cinco programas y cuatro segmentos
- Reloj de tiempo real y tubo automático
- Pantalla blanca/azul sin formato para mensajes de estado en texto claro
- Entrada de datos a través de la rueda táctil y los botones
- Botón de omisión para salto segmentado
- Entrada de programa en pasos de 1 °C o 1 min.
- Contador de horas de funcionamiento y hora de inicio configurable
- Interfaz opcional para el software VCD
Especificaciones
B510 | |
Pantalla LC azul/blanca, plana | |
508 mm | |
50 mm |
Horno tubular compacto | |
Acero inoxidable | |
340 mm |