Learn More
Thermo Scientific™ TSX Series High-Performance Undercounter Lab Refrigerators
For a better environment inside and out - Introducing our new undercounter lab refrigerator.
Marca: Thermo Scientific™ TSX505SA
Detalles adicionales : Peso : 75.00000kg
Descripción
Thermo Scientific™ TSX Series high-performance undercounter lab refrigerators are designed with features that support sample protection and sustainability objectives for the storage of media, reagents, pharmaceuticals, vaccines, chemotherapy, and other medical and pharmacy-grade storage requiring 2° to 8°C. The Series’ V-drive is designed to provide temperature uniformity that continually adapts to user patterns, offering significant energy savings without compromising protection.
Unique to the TSX505, our dual refrigeration solution operates through the action of two synchronized solid-state heat pumps. The two solid-state heat pumps work to cool a combination of cold wall and forced air to help ensure that conditions are optimal for the most sensitive applications
Certified to NSF/ANSI 456 Vaccine Storage standard, the TSX series can help you meet regulations and guidelines from the CDC, World Health Organization, and other Health Ministries on vaccine storage and handling.
The TSX Series delivers the performance and quality you need, in addition to the low sound, low energy, and exceptional user experience you deserve.
- La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para ahorrar energía sin poner en riesgo la protección de los productos almacenados
- EE. UU. Refrigerantes que cumplen con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental
- Funcionamiento silencioso a solo 35 dbA (43 durante el tiempo de enfriamiento hasta la temperatura fijada)
- Consumo de energía reducido
- Diseño exterior elegante y pantalla táctil
- Iluminación LED interior brillante y fácil de ajustar
- Controlador de pantalla táctil con protección por contraseña
- Registro de datos con función de descarga USB
- Batería de reserva
- Opcional con puertas de vidrio o lisas reversibles
- Visualización de la temperatura del aire o del glicol
- Bloqueo automatizado
- Orificio de acceso posterior de 2,5 cm (1 pulg.)
- Contactos de telealarma
- Alarmas sonoras y visuales: fallo de alimentación, temperatura alta, temperatura baja, batería baja, memoria llena, puerta abierta
- Conformidad con la ADA
- Compatible con la mayoría de las principales cerraduras electrónicas*
*Datos archivados.
Especificaciones
Frigorífico bajo mesa de alto rendimiento, puerta maciza, serie TSX | |
5,5 pies cuad. | |
3°C a 7°C | |
Individual Sólido | |
3 | |
Bajo encimera | |
Serie TSX | |
Alarma | |
20,5 x 19,5 x 23 in (52 x 49,5 x 58,4 cm) | |
26 in | |
66 cm | |
31,8 in | |
79,5 cm | |
23,6 in | |
60 cm | |
10 A máx. / 3 A estado estacionario | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
155 lb | |
119 lb | |
45 cajas por nivel (patrón 9 x 5), 225 cajas por estante (5 niveles por estante, 2 estantes por unidad), +45 cajas (1 nivel adicional sobre el estante superior) |
Frigorífico de alto rendimiento | |
156 L | |
R744 | |
1 | |
CE, REACH, RoHs, UL | |
TFT-LCD a todo color; 4,3; 480 x 272 | |
Automático | |
Compatible con Smart-Vue | |
66 x 60 x 81 cm (26 x 23,6 x 31,8 in) | |
20,5 in | |
52 cm | |
23 in | |
58,4 cm | |
19,5 in | |
49,5 cm | |
NEMA 5-15 P, más tipos globales disponibles | |
100 - 240 V 50-60 Hz | |
Eficiencia energética | |
71 kg | |
53,98 kg |