Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de plasma de alto rendimiento serie TSX
Los congeladores de plasma de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX constituyen una elección sostenible para el almacenamiento de plasma.
Marca:  Thermo Scientific™ TSX2330LV
Detalles adicionales : Peso : 239.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15678416
  • 8825.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los congeladores de plasma de alto rendimiento Thermo Scientific™ serie TSX se han diseñado con funciones que permiten cumplir los objetivos de protección de muestras y sostenibilidad para el almacenamiento de plasma. La tecnología V-drive de la serie se ha diseñado para proporcionar temperatura uniforme que se adapta continuamente a los patrones de uso y ofrece un ahorro significativo de energía sin poner en riesgo la protección.
  • Diseñados para cumplir los estrictos requisitos establecidos por la AABB y la FDA para el almacenamiento de plasma
  • Almacena hasta 532 cajas de plasma (cajas de 250 ml)
  • Almacena 1064 cajas de plasma en el congelador de 1447 l (51,1 pies cúbicos) (cajas de 250 ml)
  • Es un dispositivo silencioso, con un nivel de emisión de sonido de 52 dBA, lo que permite al usuario final poder trabajar junto al refrigerador sin ninguna distracción
  • La exclusiva tecnología V-drive está diseñada para detectar patrones de uso, como por ejemplo, las aperturas de las puertas, si se necesita mayor velocidad del compresor, así como periodos de estabilidad en los que el compresor funciona a menor velocidad; todo esto permite el ahorro de energía sin poner en peligro la protección
  • Con un consumo de energía hasta un 50 % inferior al de los modelos refrigerantes convencionales*
  • Refrigerante R290 natural y de espuma expandida que permiten que los dispositivos de la serie TSX cumplan con la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental 
  • Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
  • Rango de temperatura de - 35 °C a - 15 ° C, punto de ajuste de fábrica en - 30 °C
  • Prácticos cajones de acero inoxidable regulables y completamente extensibles
  • Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente*
  • Control del microprocesador de fácil uso con luz interna, alarmas y valores de seguridad ajustados
  • Compatible con sistemas de monitorización inalámbricos y contactos de alarma remota
  • Los cierres estándar de la puerta son cómodos y seguros
  • Tirador de puerta ergonómico
  • Registrador gráfico estándar instalado en fábrica
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Especificaciones
Congelador de plasma
650 l
Maciza
Acero inoxidable
UL, FDA, CE, cUL, MDD, 93/42/CEE (Clase IIa), AABB SCoPE
Serie TSX
Automático
37,8 x 28 x 78,6 pulg (96 x 71,1 x 199,6 cm)
28,5 in
72,3 cm
58 pulg
147,3 cm
24 pulg
61 cm
Estándar
16 A
230 V
50 Hz
R290
239 kg
200 kg
7
23 pies cúbicos
De - 35 ° a - 15 °C (- 30 °C)
1
7
Microprocesador
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
28,5 x 24 x 58 pulg (72,3 x 61 x 147,3 cm)
37,6 in
96 cm
78,6 in
199,6 cm
28 pulg
71,1 cm
inalámbrico/a/s
Compatibilidad con Smart-Vue
CEE 7/7
208-230 V, 50/60 Hz
Energéticamente eficiente
505 lb
440 lb
Cajas (532)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Services