Learn More
TST™ Tira indicadora de emulación TST™ Control™
Coloque la tira indicadora de emulación autoadhesiva TST™ Control™ en bandejas, paquetes o bolsas al esterilizar en autoclave para que el indicador confirme que el vapor de alta calidad ha penetrado en el punto de colocación.
Marca: TST™ 2342AB
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Description
- ISO 11140 parte 1, clasificación de clase 6
- Papel
- Esterilización por vapor
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
Para la esterilización | |
Tira indicadora de emulación | |
Cuando se coloca dentro de bandejas, paquetes o bolsas, un indicador de emulación TST Control confirmará que ha entrado vapor de buena calidad hasta el punto de colocación | |
100/paq. | |
5,3 min |
ISO 11140 parte 1, clase 6 | |
Autoclave | |
De 121 °C a 134 °C | |
Papel | |
Sí | |
Destiladores |