Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales de - 40 °C de la serie TSD
Proteja las muestras mediante ultracongeladores TSD fiables, que ofrecen control por microprocesador y tres capacidades.
en la oferta
Especificaciones
Tipo Ultracongelador vertical
Intervalo de temperatura De - 10 °C a - 40 °C
Modelo de puerta Outer (1), Inner (4)
No. of Doors 1
Puertas interiores 4
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Proteja las muestras mediante ultracongeladores verticales fiables Thermo Scientific™ serie TSD, lo que proporciona una protección de muestras absoluta para aplicaciones de - 10 a - 40 °C. Estos congeladores incluyen una tecnología innovadora de refrigeración, una estructura sólida y un control por microprocesador de fácil uso.
Características:
  • Control por microprocesador: Sistema centralizado de información a la altura de las rodillas que incluye sistema de monitorización y control por microprocesador; es fácil leer todos los controles e indicadores y acceder a ellos
  • Sistema de refrigeración doble: Mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras
  • Puertos de acceso de 1 pulg(25mm): Permiten el uso de sondas externas o instrumentos
  • Puertas interiores seguras: Cuatro puertas internas que reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras su cierre
  • Sistema de gestión de energía: Protección contra picos de baja tensión y reducción/aumento del voltaje
  • Filtro lavable fácil de extraer: Ofrece protección antipolvo al condensador para evitar que descienda el rendimiento de refrigeración y aumente el riesgo para las muestras
  • Instalación simplificada: Nuevas ruedas de 5 cm (2 pulg) de fácil rotación y con mecanismo de bloqueo
  • Manejo con una sola mano: Asa de puerta ergonómica fácil de utilizar, compatible con candado, con bloqueo por llave integrado
Diseño resistente:
  • Cámaras de acero laminado en frío de gran espesor: Acabado con revestimiento de pintura en polvo para un exterior uniforme y resistente al desconchado y la oxidación
  • Interior en acero galvanizado
  • Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg): Mantiene el ajuste fijado de temperatura y, en combinación con la junta de tres puntos de la puerta, proporciona tiempos de espera más prolongados en caso de apertura de puertas.
Características opcionales:
  • Reserva de CO2 o LN2 opcional: Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación
  • Registrador gráfico: Puede instalarse un registrador gráfico incorporado a la altura de las rodillas en los modelos de - 40 °C TSD
Especificaciones
Especificaciones
Ultracongelador vertical
Outer (1), Inner (4)
4
Polyurethane Foam
Powder-coated Steel
150 lb
CE, cULus, FDA clase I, UL
Indicador LED de botón
Thermo Scientific
Manual
Alarm, Recorder
Tinta para 7 días o sin tinta (opcional)
No disponible
No disponible
Compatibilidad con Smart-Vue
Reducción/aumento
R404A
De - 10 °C a - 40 °C
1
Cold-rolled Steel
Con pintura galvanizada, estándar, acero inoxidable, opcional
3
68 kg
Upright
Fin and Tube, Forced-Air Cooled
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Opcional
Bloqueo con llave, candado estándar
contactos en seco, estándar, sonda PT100 opcional
Funcionamiento estándar
CO2 o LN2, opcional
Reducción/aumento
Hermetic