Learn More
Gibco™ Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red
GREENER_CHOICE
Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red
Marca:  Gibco™ 25300104
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11510636
  • 404.00€ / paquete de 10
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La tripsina-EDTA Gibco™ está compuesta de polvo de tripsina, una mezcla radiada de proteasas derivadas de páncreas porcino. Debido a su capacidad digestiva, la tripsina se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario. La concentración de tripsina necesaria para la disociación varía en función del tipo de célula y de los requerimientos experimentales. Consulte la gama completa de soluciones de tripsina Gibco™ y las condiciones de disociación recomendadas.
Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de tripsina y reactivos TrypLE™ de origen no animal que incluyen:
  • Prueba de calidad
  • Trazabilidad documentada
  • Producción según las prácticas correctas
    de fabricación actuales
    Las soluciones de tripsina Gibco™ se prueban para averiguar el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento. Además, antes de la fabricación, las materias primas se prueban para detectar radiación con haces de electrones; asimismo, se comprueba si existe contaminación mediante endotoxinas, VPP, PCV 1/2, micoplasma, bacterias, hongos y virus, al tiempo que se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad.
    Trazabilidad documentada
    Podemos proporcionar documentación detallada para satisfacer sus necesidades de reglamentación. La información disponible sobre la tripsina Gibco™ incluye la trazabilidad del lote, certificados de origen animal, análisis de lotes, certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro.
    Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
    La tripsina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, podemos ofrecer una solución de tripsina Gibco™ comparable que fabricamos en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (25300-120). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Normas ISO 13485, FDA
    Tripsina-EDTA, 10 x 500 ml, concentración 1X, líquido, dilución al 0,05 %, con rojo fenol, quelantes de EDTA, origen de páncreas porcino, solución de reactivo de tripsina, normas ISO 13485 y FDA, se utiliza para el cultivo de células de mamíferos, temperatura de almacenamiento de –5 a –20°
    1 X
    Reactivo para disociación de cultivo celular
    Cultivo de células de mamíferos
    Para uso exclusivo en investigación
    De –5 a –20 °C
    Células de mamíferos
    Líquido
    EDTA, Rojo de fenol
    10 x 500 mL
    Páncreas porcino
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    For Research Use or Further Manufacturing. Not for use in diagnostic procedures.