Learn More
Tris SDS PAGE Running Buffer, FASTRun, 10X
Compatible with Tris-Glycine SDS (SDS-PAGE) chemistry whether you buy premade or pour your own (PYO) polyacrylamide gels
87.89€ - 112.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15596006
|
Fisher Bioreagents
BP881-500 |
500mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15586006
|
Fisher Bioreagents
BP881-1 |
1L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Cut the time you spend waiting for your SDS PAGE gels to finish by over 70% while providing comparable or better clarity over traditional buffers
- Novel buffer chemistry gives you better resolution, thus requiring fewer TG gel compositions to fully resolve a protein.