Learn More
Tris(hidroximetil)aminometano, 99,8 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-209362
29.95 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
77-86-1
C4H11NO3
121.136
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol, TRIS, Tris buffer, Tromethamine, Tromethane
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbancia 0.2 max. at 290nm, (40% aq. soln.) (1 cm cell), (40% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Condiciones de absorbancia (40% aq. soln.) (1 cm cell)
Punto de fusión >168.5°C
Punto de ebullición 219.0°C to 220.0°C (10.0mmHg)
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2
Envase Frasco de plástico
Beilstein 04, 303
Índice Merck 15, 9951
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Reactivo ACS