Learn More
Tris-Glycine-SDS, 10X Solution (Electrophoresis), Fisher BioReagents™
Marca:  Fisher Bioreagents BP1341-1
47.59 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21951" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10051653
  • 54.55€ / 1 litro
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Tris-glicina-SDS, solución 10X (electroforesis)
La Tris-glicina-SDS se utiliza comúnmente como tampón en SDS-PAGE de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
Tris-Glycine-SDS
77-86-1,7732-18-5,56-40-6,151-21-3
Líquido
Sin ADNasa
DNase-, RNase- and Protease-Free
Frasco de polietileno Nalgene
TG-SDS
0,25 M de base de Tris, 1,92 M de glicina y SDS al 1,0 % (con p/v).
10X Solution
Sin designar
1 L
Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Pass Test
Protease free
Electroforesis
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos