Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con TRIS (TBS, 10X), con Tween 20 al 1 %
59.50€ - 137.00€
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15480277
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J62955.AP
500 mL
59.50€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15465249
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J62955.K2
1 L
93.40€
1 litro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15475249
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J62955.K3
2 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Applications
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 1% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein: protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
250mM Tris, 27mM KCl, 1.37M NaCl, pH 7.4, with 1% Tween 20