Learn More
Tampón TAE, Tris-acetato-EDTA, solución 50X, electroforesis, Fisher BioReagents
Tris-acetato-EDTA, número de CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 l, gris, tris (24 %), ácido acético (5,0 %) y EDTA (< 2 %), sin ADNasa, prueba, filtrado a través de un filtro de 0,2 micrómetros, electroforesis, solución 50X, Poly CUBE, líquido, sin ADNasa, ARNasa ni proteasa, RT
41.65€ - 550.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10457583
|
Fisher Bioreagents
BP1332-500 |
500 mL | Frasco de polietileno |
41.65€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10490264
|
Fisher Bioreagents
BP1332-1 |
1 L | Frasco de polietileno Nalgene |
62.15€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10542985
|
Fisher Bioreagents
BP1332-4 |
4 L | Poly CUBE |
156.00€
4 litros |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10326463
|
Fisher Bioreagents
BP1332-20 |
20 L | Poly CUBE |
550.00€
20 litros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Tris-acetato-EDTA, número de CAS-77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4 l, gris, tris (24 %), ácido acético (5,0 %) y EDTA (< 2 %), sin ADNasa, prueba, filtrado a través de un filtro de 0,2 micrómetros, electroforesis, solución 50X, Poly CUBE, líquido, sin ADNasa, ARNasa ni proteasa, RT
Tris–acetato–EDTA (TAE) se usa comúnmente como un tapón para electroforesis de ácidos nucleicos.