Learn More
Tampón TAE, Tris-acetato-EDTA,polvo 25X, electroforesis, Fisher BioReagents
Marca:  Fisher Bioreagents BP1331-1
Detalles adicionales : CAS : 135852-26-5 Peso : 0.15604kg
Código de producto. 10255303
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso del polvo 25X TAE de Fisher BioReagents. Solo necesita añadir agua pura.
  • Cada paquete de láminas contiene la cantidad correcta de polvo previamente pesado para hacer 1 l de tampón 25X TAE que contenga 1 M de tris-acetato y 0,025 M de EDTA
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • TAE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa y poliacrilamida
Especificaciones
Especificaciones
Tris-Acetate-EDTA
77-86-1,6850-28-8,6381-92-6,10378-23-1
8.3
1 Pk.
Paquete de láminas
TAE
Tris (64.36%), Acetic Acid, Sodium Salt (31.91%) and Ethylenediamine Tetraacetic Acid (3.72%).
25X Powder
Blanco
Sólido
Sin ADNasa
Protease free
Electroforesis
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Tris Acetate EDTA 25X Powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos