Learn More
Trimetilsililo trifluorometanosulfonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737687
27.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
27607-77-8
C4H9F3O3SSi
222.26
MFCD00000406
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
65367
trimetilsililo trifluorometanosulfonato
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
27607-77-8
C4H9F3O3SSi
222.26
MFCD00000406
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
65367
trimetilsililo trifluorometanosulfonato
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.2250g/mL
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3Si(CH3)3
Índice de refracción 1.3600 to 1.362
Cantidad 10 mL
Fieser 08,514; 09,497; 10,438; 11,584; 12,543; 13,118; 14,333; 16,363; 17,379
Índice Merck 15, 9891
Gravedad específica 1.225
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido fumante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.