Learn More
Trifluorometansulfonato de trimetilsililo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020544
22.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
27607-77-8
C4H9F3O3SSi
222.253
MFCD00000406
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
65367
Trifluorometansulfonato de trimetilsililo
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
27607-77-8
C4H9F3O3SSi
222.253
MFCD00000406
FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
65367
Trifluorometansulfonato de trimetilsililo
C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate is used to prepare powerful Lewis acid, difluoroboron triflate etherate in acetonitrile solvent. It is also used as a reagent in a Dieckmann-like cyclization of ester-imides and diesters. Further, it is used in the conversion of carbonyl compounds to their enol ethers. It is also employed for chemical glycosylation reactions. Its reactivity is similar to trimethylsilyl chloride and is also involved in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometansulfonato de trimetilsililo se utiliza para preparar ácido Lewis potente, el eterato de triflato de difluoroborón en disolvente de acetonitrilo. También se utiliza como reactivo en una ciclización similar a Dieckmann de ester-imidas y diésteres. Además, se utiliza en la conversión de compuestos carbonilo a sus éteres enólicos. También se emplea para reacciones químicas de glicosilación. Su reactividad es similar al cloruro de trimetilsililo y también participa en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos alifáticos y aromáticos, haloalcanos y éteres. Inmiscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad y el aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densidad 1.225
Punto de ebullición 39°C to 40°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Fórmula lineal (CH3)3SiSO3CF3
Índice de refracción 1.36
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Beilstein 1868911
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9719
Información de solubilidad Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,haloalkanes and ethers. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.26
Porcentaje de pureza 99%