Learn More
Trilaurin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Trilaurin is used in makeup products, creams and lotions, deodorants, suntan and sunscreen products, hair conditioners, and skin care and skin cleansing products. These are used in cosmetic products as thickening agents and emollients. It is used as a viscosity controlling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trilaurin se utiliza en productos de maquillaje, cremas y lociones, desodorantes, bronceadores y productos de protección solar, acondicionadores de cabello, y productos para el cuidado de la piel y la limpieza de la piel. Se utiliza en productos cosméticos como agentes espesantes y emolientes. Se utiliza como agente de control de viscosidad.
Solubilidad
Soluble en agua, etilacetato- casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El trilaurin se utiliza en productos de maquillaje, cremas y lociones, desodorantes, bronceadores y productos de protección solar, acondicionadores de cabello, y productos para el cuidado de la piel y la limpieza de la piel. Se utiliza en productos cosméticos como agentes espesantes y emolientes. Se utiliza como agente de control de viscosidad.
Solubilidad
Soluble en agua, etilacetato- casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trilaurin |
Punto de fusión | 47°C |
Color | Blanco |
Fórmula lineal | [CH3(CH2)10COOCH2]2CHOCO(CH2)10CH3 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1730452 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ethylacetate- almost transparency. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 639.01 |
Forma física | Polvo |