Learn More
Ácido trifluoroacético, grado de reactivo, 99 %, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
100 ml
10AMP.
1L
2 L
25mL
5 mL
500mL.
Ampollas de 10 × 10
Ampollas de 5 × 10
Descripción
- ≥95 % para uso general en laboratorios.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ácido trifluoroacético |
Fórmula lineal | CF3COOH |
Número UN | UN2699 |
Beilstein | 742035 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.02 g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |
Densidad | 1.489 g/ml a 20 °C |
Cantidad | 100 ml |
Temperatura de inflamación | >100 °C (>212 °F) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trifluoroacetic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.