Learn More
Trifluoroacetic Acid, For protein sequencing, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7071957
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
500g
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
ácido 2,2,2-trifluoroacético
OC(=O)C(F)(F)F
76-05-1
C2HF3O2
114.02
MFCD00004169
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
6422
CHEBI:45892
ácido 2,2,2-trifluoroacético
OC(=O)C(F)(F)F
Purified by redistillation, for protein sequencing,≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trifluoroacetic Acid
Fórmula lineal CF3COOH
Número UN 2699
Beilstein 742035
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.02g/mol
Densidad 1,489 g/ml a 20 °C
Porcentaje de pureza ≥99%
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación >100 °C (>212 °F)
Densidad del vapor 3,9 (frente a aire)
Presión de vapor 97,5 mmHg (20 °C)