Learn More
Ácido trifluoroacético, extra puro, SLR, Fisher Chemical
84.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
111.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
111.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Especificaciones
pH | 0.45 |
CAS | 76-05-1 |
Punto de fusión | - 15 °C |
Punto de ebullición | 72 °C |
Color | Incolora |
Fórmula molecular | C2HF3O2 |
Número MDL | MFCD00004169 |
Sinónimo | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
Clave InChI | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trifluoroacetic acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.