Learn More
Trifluoroacetic Acid, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trifluoroacetic Acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.03 |
Grado | Reactivo BAKER ANALYZED™ |
Cantidad | 500mL. |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Gravedad específica | 1 l = 1,53kg |