Learn More
Ácido trifluoroacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
The combination of properties like solubility in most of the solvents, volatility, catalytic property, and strong acidity with non-oxidizing nature makes it a widely used reagent in organic synthesis. Trifluoroacetic acid is an important building block in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals and performance products. It is a precursor to many fluorinated compounds, and widely used in peptide synthesis and other organic transformations involving deprotection of t-BOC group. TFA finds use as an ion pairing agent in liquid chromatography, as a solvent in NMR spectroscopy and as a calibrant in mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La combinación de propiedades como la solubilidad en la mayoría de los disolventes, la volatilidad, la propiedad catalítica y la acidez fuerte con naturaleza no oxidante lo convierten en un reactivo ampliamente utilizado en la síntesis orgánica. El ácido trifluoroacético es un compuesto básico importante en la síntesis de productos farmacéuticos, agroquímicos y de rendimiento. Es un precursor de muchos compuestos fluorados, y se usa ampliamente en la síntesis de péptidos y otras transformaciones orgánicas que implican la desprotección del grupo t-BOC. El TFA se utiliza como agente de emparejamiento de iones en cromatografía líquida, como disolvente en espectroscopía de RMN y como calibrador en espectrometría de masas.
Solubilidad
Miscible con éter, acetona, etanol, benceno, hexano y tetracloruro de carbono.
Notas
El ácido trifluoroacético (TFA) es un ácido orgánico estable, higroscópico, volátil y de baja ebullición. Se recomienda el almacenamiento en un lugar fresco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Trifluoroacetic acid |
Punto de fusión | de -15 °C |
Punto de ebullición | De 72 °C a 73 °C |
Fórmula lineal | CF3CO2H |
Número UN | UN2699 |
Beilstein | 742035 |
Índice Merck | 14,9681 |
Información de solubilidad | Miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.02 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Trifluoroacetic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: trifluoroacetic acid
RUO – Research Use Only