Learn More
Trietil borato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-203881
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
150-46-9
C6H15BO3
145.99
MFCD00009073
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
9009
CHEBI:38916
trietil borato
B(OCC)(OCC)OCC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
150-46-9
C6H15BO3
145.99
MFCD00009073
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
9009
CHEBI:38916
trietil borato
B(OCC)(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Triethyl borate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -84.5°C
Color Incolora
Densidad 0.8580g/mL
Punto de ebullición 117.0°C to 118.0°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)3B
Índice de refracción 1.3720 to 1.3740
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 335
Gravedad específica 0.858
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl borate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.