Learn More
Solución de trietanolamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen bajo 9001 un sistema de Gestión de calidad ISO, también acreditado de acuerdo con ISO/IEC 17025 y acreditado de acuerdo con la Guía ISO 34.
51.20€ - 107.00€
CAS | 9005-65-6 |
---|---|
Fórmula molecular | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
Peso molecular (g/mol) | 604.82 |
Número MDL | MFCD00082107 |
Clave InChI | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
Nombre IUPAC | 2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12972215
|
Fisher Chemical
A 050 100 |
100 mL | Frasco |
51.20€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12982215
|
Fisher Chemical
A 050 250 |
250 mL | Frasco |
73.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12992215
|
Fisher Chemical
A 050 500 |
500 mL | Frasco |
107.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
9005-65-6 | |
604.82 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
MFCD00082107 | |
2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato |
Especificaciones
Triethanolamine | |
9005-65-6 | |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 | |
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N | |
2-{2-[3,5-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etil (9E)-octadec-9-enoato | |
H2O |
1g/L | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica | |
MFCD00082107 | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
604.82 | |
Liquid |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)