Learn More
Trichloroacetic Acid (Flakes or Crystals), Fisher BioReagents
Catalog Number p-28908
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
76-03-9
C2HCl3O2
163.378
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
6421
CHEBI:30956
Ácido 2,2,2-tricloroacético
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
76-03-9
C2HCl3O2
163.378
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
6421
CHEBI:30956
Ácido 2,2,2-tricloroacético
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
El TCA se utiliza para precipitar proteínas y ácidos nucleicos de la solución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic Acid
pH 1.2
Punto de fusión 52°C
Punto de ebullición 196°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Fórmula lineal CCl3COOH
Número UN 1839
Índice Merck 15, 9792
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39
Densidad 1.620g/cm³
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Cantidad 250 g
Residuos de ignición 0.030% max.
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido
Presión de vapor 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.