Learn More
Ácido tricloroacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081224
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1000 g
5000g
76-03-9
C2HCl3O2
163.378
MFCD00004177
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
6421
CHEBI:30956
Ácido 2,2,2-tricloroacético
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
76-03-9
C2HCl3O2
163.378
MFCD00004177
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
6421
CHEBI:30956
Ácido 2,2,2-tricloroacético
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Protein precipitation reagent Trichloroacetic acid is used as a precipitating agent in biochemistry for precipitation of proteins, DNA and RNA. It is an active ingredient used for cosmetic treatments like chemical peels, tattoo removal and the treatment of warts including genital warts. It is also used to determine protein concentration and a decalcifier and fixative in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo de precipitación de proteínas El ácido tricloroacético se utiliza como agente precipitante en bioquímica para la precipitación de proteínas, ADN y ARN. Es un ingrediente activo utilizado para tratamientos cosméticos como exfoliación química, eliminación de tatuajes y el tratamiento de verrugas, incluyendo verrugas genitales. También se utiliza para determinar la concentración de proteínas y como descalcificador y fijador en microscopía.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter etílico, benceno, acetona, o-xileno y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la humedad. Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid
pH <1
Punto de fusión De 54 °C a 58 °C
Punto de ebullición de 196 °C
Número UN UN1839
Beilstein 970119
Índice Merck 14,9627
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ethyl ether,benzene,acetone,o-xylene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 1,629
Cantidad 250g
Olor Cáustico
Sensibilidad Higroscópico