Learn More
Tributirina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10554264
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
60-01-5
C15H26O6
302.36
MFCD00009392
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
6050
CHEBI:35020
butanoato de 2,3-di(butanoiloxi)propil
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
60-01-5
C15H26O6
302.36
MFCD00009392
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
6050
CHEBI:35020
butanoato de 2,3-di(butanoiloxi)propil
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Tributirina, 97 %, C15H26O6, número CAS-60-01-5, butirina, butiril triglicérido, glicerol tributanoato, glicerol tributirato, gliceroltributirina, gliceril tributirato, propan-1,2,3-triil tributirato, tributin, tributirina, tri-n-butirina, 100 ml, líquido, 96 % mín. (GC), 02, 273, de 305,0 °C a 310,0 °C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tributyrin
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -75.0°C
Color Transparente incoloro a amarillo claro
Densidad 1.0335g/mL
Punto de ebullición 305.0°C to 310.0°C
Temperatura de inflamación 173°C
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Índice de refracción 1.4340 to 1.437
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 273
Índice Merck 15, 9785
Gravedad específica 1.0335
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido