Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo Tri-Sil TP (TMSI:Piridina)
Obtenga derivados de compuestos de hidroxilos, en especial de carbohidratos, con el reactivo Tri-Sil TP (TMSI:piridina) Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TS-49231
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Obtenga derivados de compuestos de hidroxilos, en especial de carbohidratos, con el reactivo Tri-Sil TP (TMSI:piridina) Thermo Scientific™. Compuesto de N-Trimetilsilil midazolam (TMSI) en piridina, este reactivo sililace alcoholes y fenoles, ácidos orgánicos, hidroxilaminas, aminoácidos, carbohidratos, flavonoides, glicoles y poliglicoles, nucleótidos, esteroides, ácidos de hidroxilo, barbitúricos, estupefacientes, indoles y vitaminas.
Información adicional sobre el producto.No reacciona con aminas.
Se puede utilizar en presencia de agua siempre que haya suficiente reactivo presente para reaccionar tanto con el agua como con la muestra.
Especificaciones
GC | |
Inflamable | |
2 °C a 8 °C | |
Piridina, 1-(trimetilsililo)-1 H-imidazol |
65 - 80, 20 - 25 % | |
25 mL | |
25 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.