Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo Tri-Sil BP (BSA:Piridina)
Use una mezcla de disolventes y reactivos para la obtención de derivados en un solo paso con el reactivo Tri-Sil BP (BSA:Piridina) Thermo Scientific™.
Marca: Thermo Scientific™ TS-49012
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Use una mezcla de disolventes y reactivos, para la obtención de derivados en un solo paso con el reactivo Tri-Sil BP (BSA:Piridina) Thermo Scientific™, compuesto de seroalbúmina bovina (BSA) y piridina de alta pureza. Esta fórmula de reactivo para sililación derivatiza alcoholes, fenoles, ácidos orgánicos, amidas aromáticas y aminas para el análisis de cromatografía de gases (CG). Es excelente para su uso con esteroides sin obstáculos.
Reacciona con una amplia gama de compuestosAlcoholes, fenoles, algunos enoles y otros compuestos de hidroxilo/polihidroxilo para formar ésteres de trimetilsilil
Ácidos orgánicos para formar ésteres de trimetilsilil
Amidas aromáticas para formar derivados de N-trimetilsitil
Aminas para formar derivados de N-trimetilsitil
Esteroides sin obstáculos
No se recomienda para el uso con carbohidratos
Especificaciones
GC | |
Corrosivo, inflamable | |
25 mL |
65 - 80, 20 - 25 % | |
2 °C a 8 °C | |
Piridina, N-trimetilsililacetamidato de trimetilsilil |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.